Key Documents
407313-M
Millipore
Anti-Integrin αIIb Mouse mAb (283.16B7)
liquid, clone 283.16B7, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-CD41
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
283.16B7, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA2B(3674)
Opis ogólny
Mouse monoclonal antibody supplied as undiluted ascites. Recognizes the αIIb integrin chain.
Recognizes the αIIb integrin chain.
  • Antibody Target Gene Symbol: ITGA2B
  • Target Synonym: AI172977, ALPHA 2B, alphaIIb, CD41, CD41A, CD41B, GP2B, GPIIB, GTA, HPA3, INTEGRIN ALPHA 2B, Itga2b, LOC685269
  • Entrez Gene Name: integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigen CD41)
  • Hu Entrez ID: 16399
  • Rat Entrez ID:
  • This Anti-Integrin αIIb Mouse mAb (283.16B7) is validated for use in ELISA, Flow Cytometry, Paraffin Sections for the detection of Integrin αIIb.
    Immunogen
    Human
    integrin αIIb from M21-L-llb melanoma cells
    Zastosowanie
    ELISA (see comments)
    Flow Cytometry (1:50-1:100)
    Paraffin Sections (1:50-1:100)
    Ostrzeżenie
    Toxicity: Standard Handling (A)
    Postać fizyczna
    Undiluted ascites.
    Rekonstytucja
    Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
    Inne uwagi
    Hynes, R.O. 1992. Cell.69, 11.
    Phillips, D.R., et al. 1991. Cell.65, 359.
    Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
    Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
    Hynes, R.O. 1987. Cell.45, 549.
    Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
    Informacje prawne
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
    Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
    Kod klasy składowania
    10 - Combustible liquids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 2