Kluczowe dokumenty
400061
Sigma-Aldrich
Anty-Glucose Transporter-2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Glut-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A2(6514)
Opis ogólny
Anty-Glucose Transporter-2, króliczy poliklonalny, rozpoznaje białko GLUT-2 o masie ~53-61 kDa. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i Western blotting.
Oczyszczone immunologicznie królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko Glut-2 o masie ~53-61 kDa.
Rozpoznaje białko GLUT-2 o masie ~53-61 kDa.
Immunogen
Szczur
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom w domenie cytoplazmatycznej szczurzego GLUT-2, sprzężony z KLH
Zastosowanie
ELISA (0,5-1 µg/ml)
Immunoblotting (1-10 µg/ml)
Opakowanie
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
W PBS, 0,1% BSA.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Inne uwagi
Asano, T., et al. 1989. Nucleic Acids Res. 17, 6386.
Suzue, K., et al. 1989. Nucleic Acids Res. 17, 10099.
Thorens, B., et al. 1988. Cell55, 281.
Nie rozpoznaje innych izoform Glut. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować optymalne rozcieńczenie robocze.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shilpa R Nagarajan et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 316(4), E578-E589 (2019-01-30)
The liver is a critical tissue for maintaining glucose, fatty acid, and cholesterol homeostasis. Primary hepatocytes represent the gold standard for studying the mechanisms controlling hepatic glucose, lipid, and cholesterol metabolism in vitro. However, access to primary hepatocytes can be