385920
HSP90 Inhibitor, CCT018159
The HSP90 Inhibitor, CCT018159, also referenced under CAS 171009-07-7, controls the biological activity of HSP90.
Synonim(y):
HSP90 Inhibitor, CCT018159, 4-(4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-6-ethylresorcinol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 1.7 mg/mL
DMSO: 35 mg/mL
ethanol: 35 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[nH]1nc(c(c1C)c3cc4c(cc3)OCCO4)c2c(cc(c(c2)CC)O)O
InChI
1S/C20H20N2O4/c1-3-12-8-14(16(24)10-15(12)23)20-19(11(2)21-22-20)13-4-5-17-18(9-13)26-7-6-25-17/h4-5,8-10,23-24H,3,6-7H2,1-2H3,(H,21,22)
Klucz InChI
OWPMENVYXDJDOW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Sharp, S.Y., et al. 2007. Cancer Res.67, 2206.
Smith, N.F., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 1628.
Dymock, B.W., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 4212.
Cheung, K.M., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 3338.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2