Kluczowe dokumenty
385910
Sigma-Aldrich
Hyaluronic Acid Binding Protein, Bovine Nasal Cartilage
Synonim(y):
Białko kwasu hialuronowego
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
Formularz
lyophilized
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Affinity purified. Binds specifically and strongly to hyaluronic acid (≥ 2000 M.W.). Composed of two binding polypeptides, which are derived from N-terminal regions of hyaluronic acid binding proteoglycan and linkage proteins.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
Lyophilized from 0.1 M Sodium Bicarbonate, pH 8.3.
Rekonstytucja
Reconstitute in 100 µl of PBS.
Inne uwagi
Kohda, D., et al. 1996. Cell 86, 767.
Heinegard, D., and Hascall, V.C. 1974. J. Biol. Chem. 249, 4250.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1