16-105
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, klon 11971, koniugat HRP
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Przeciwciało przeciwko fosfotyrozynie
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G10®, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr)
informacje o genach
human ... PID1(55022)
Opis ogólny
Description
IgG2bκ mouse monoclonal antibody produced in vitro by mouse-mouse hybridoma 4G10. Purified by Protein G-Sepharose chromatography and cross-linked to horseradish peroxidase.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
General Post-translation Modification
Jakość
Western Blot Analysis:
Tested at 0.5-2 μg/mL, with optimal performance at 2 μg/mL (10 μL per 10 mL blocking buffer). This lot detected tyrosine-phosphorylated proteins in RIPA lysates from EGF-treated human A431 carcinoma cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
NOTE: For optimal performance, remove HRP precipitate by centrifuging vial prior to use.
Komentarz do analizy
Pervanadate-treated human A431 cell extracts, EGF-treated human A431 cells.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3