382061
Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride
Membrane-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Synonim(y):
2-[2-(4-hydroksyfenylo)-6-benzimidazoilo]-6-(1-metylo-4-piperazylo)-benzimidazol, 3HCl, HOE 33258
opis
RTECS - SM1140500
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow-green
fluorescencja
λex 346 nm
λem 460 nm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Cl-].N1(CCN(CC1)c2cc3[nH]c(nc3cc2)c4cc5c(cc4)NC(=C6C=CC(=O)C=C6)N5)C.[H+].[H+].[H+]
InChI
1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,26,28H,10-13H2,1H3,(H,27,29);3*1H
Klucz InChI
OKQAASMPIOSOEX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Adenine-thymine-specific fluorescent stain
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Battaglio, M., et al. 1994. Biotech. Histochem. 69, 152.
Elstein, K.H., and Zucker, R.M. 1994. Exp. Cell Res. 211, 322.
Tarshis, M., et al. 1994. J. Immunol. Methods168, 245.
Beeler, T.J., and Gable, K. 1993. J. Membr. Biol. 135, 109.
Oberhammer, F., et al. 1993. EMBO J. 12, 3679.
Papadimitriou, E., and Lelkes, P.I. 1993. J. Immunol. Methods162, 41.
Jin, R., and Breslauer, K.J. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8939.
Cesarone, C.F., et al. 1979. Anal. Biochem.100, 188.
Latt, S.A., and Stetten, G. 1976. J. Histochem. Cytochem.24, 24.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3