374825
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin-Free, Sterile-Liquid
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin Free, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
Synonim(y):
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin-Free, Sterile-Liquid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (size exclusion chromatography)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
zanieczyszczenia
≤25 EU/mg Endotoxin
≥1.5 x 10⁻³ copper to protein ratio
≥5 mg/mL Protein
kolor
clear bluish
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2