362330
GAG Antagonist, Surfen
The GAG Antagonist, Surfen controls the biological activity of GAG. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
GAG Antagonist, Surfen, Gβγ Activator, 12155, NSC12155, bis-2-Methyl-4-amino-quinolyl-6-carbamide, diHCl, trihydrate, Glycosaminoglycans Antagonist
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Schuksz, M., et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA105, 13074.
Hunter, D.T. Jr., and Hill, J.M. 1961. Nature191, 1378.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1