Kluczowe dokumenty
362225
Sigma-Aldrich
β₂-Glycoprotein 1, Human Plasma
Synonim(y):
Apolipoprotein H
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
stężenie
≥2 PEU/mg solid (antigen content)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Native β2-glycoprotein 1 from human plasma. A carbohydrate-rich plasma protein that is a constituent of several lipoprotein particles. Possesses sialylated and galactosylated bi- and triantennary oligosaccharides.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One PEU is defined as the amount of β₂-glycoprotein 1 present in 1 ml of normal plasma (~200 µg).
Postać fizyczna
Lyophilized from 200 mM glycine, 150 mM NaCl, pH 7.5.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Rekonstytucja
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for 1 month at 4°C or for up to 4 h at 20°C.
Reconstitute with 1 ml of distilled H₂O.
Inne uwagi
Wang, S.X., et al. 1999. Biochemistry 38, 9477.
Cassader, M., et al. 1994. Artherosclerosis 110, 45.
Walsh, M.T., et al. 1990. Biochem. 29, 6250.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1