361559
GSK-3 Inhibitor XVI
GSK-3 Inhibitor XVI - CAS 252917-06-9, is a cell-permeable, potent, ATP-competitive, and highly selective GSK-3 inhibitor (IC₅₀ = 10 and 6.7 nM against GSK-3α and GSK-3β, respectively).
Synonim(y):
GSK-3 Inhibitor XVI, 6-(2-(4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)-pyrimidin-2-ylamino)ethyl-amino)-nicotinonitrile, CHIR99021
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
light beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
Klucz InChI
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Ring, D.B., et al. 2003. Diabetes52, 588.
Bennett, C.N., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 30998.
Cline, G.W., et al. 2002. Diabetes51, 2903.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available