361527
PhosphoDetect Anti-GSK3β (pSer⁹) Mouse mAb (2D3)
liquid, clone 2D3, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D3, monoclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative (antibody only)
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer9)
informacje o genach
human ... GSK3B(2932)
mouse ... Gsk3B(56637)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (0.5 µg/ml)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Pervanadate-treated HepG2 (included)
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1