Kluczowe dokumenty
344216
Sigma-Aldrich
Agonista receptora peptydu mrówkowego typu 1, WKYMVm
The Formyl Peptide Receptor-Like 1 Agonist, WKYMVm controls the biological activity of Formyl Peptide Receptor-Like 1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
H₂N-WKYMV-D-M-CONH₂, agonista FPRL1, WKYMVm, H₂N-WKYMV- D-M-CONH₂, agonista FPRL1, WKYMVm
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H61N9O7S2
Masa cząsteczkowa:
856.11
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Silny chemoatraktant, który zwiększa aktywność leukocytów poprzez aktywację receptora peptydu mrówkowego 1 (FPRL1). Wykazano, że aktywuje tworzenie fosforanu inozytolu za pośrednictwem fosfolipazy C w ludzkich komórkach szpiczaka U266 (EC50 = 510 pM). Wykazano również, że stymuluje tworzenie fosforanu inozytolu w komórkach U937 i HL60, ale nie ma wpływu na wiele innych linii komórkowych(np. NIH3T3, PC12, Daudi, Sp2, Jurkat, H9, Molt-4, SupT-1, K562 i RBL-2H3). Stymuluje chemotaksję fagocytów i przepływ [Ca2+] i jest bardziej skuteczny niż fMLP (nr kat. 05-22-2500) w generowaniu nadtlenku w ludzkich neutrofilach. Radiojodowana przy reszcie tyrozyny.
Działania biochem./fizjol.
EC50 = 510 pM w aktywacji tworzenia fosforanu inozytolu za pośrednictwem fosfolipazy C w ludzkich komórkach szpiczaka U266
Główny cel
Formyl Peptide Receptor-Like 1
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Trp-Lys-Tyr-Met-Val-D-Met-CONH₂
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Bae, Y.S., et al. 2004. J. Immunol.173, 607.
Bae, Y.S., et al. 2003. Mol. Pharmacol.64, 841.
Le, Y., et al. 1999. J. Immunol.163, 6777.
Seo, J.K., et al. 1997. J. Immunol.158, 1895.
Baek, S.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 8170.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1