Kluczowe dokumenty
34856-M
Sigma-Aldrich
Dichloromethane
suitable for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer
Synonim(y):
chlorek metylenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
Beilstein:
1730800
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
39.8-40 °C (lit.)
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
zawiera
amylene as stabilizer
granice wybuchowości
22 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
free chlorine, in accordance
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
kolor
APHA: ≤10
przepuszczalność
235 nm, ≥20%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorpcja
in accordance
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dichlorometan został przetestowany jako rozpuszczalnik dla tlenku dipirydyny-chromu(VI). Rozpuszczalność wynosiła 12,5 g/100 ml. Zbadano rolę ilości TiO2 na nośniku węgla aktywnego w fotodekompozycji dichlorometanu.
Zastosowanie
Dichlorometan może być stosowany w kąpielach ultradźwiękowych do czyszczenia i ochrony powłoki aluminiowej na ataktycznym PMMA (poli(metakrylan metylu)) do badań dielektrycznych.
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Inne uwagi
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34856
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)