347425
Gluconolactone
An oxidation product of glucose by glucose oxidase.
Synonim(y):
Gluconolactone, Glucono-δ-lactone
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (acidimetric)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
Klucz InChI
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Rahbar, S., and Nadler, J.L. 1999. Clin. Chim. Acta287, 123.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1