345744
Ganglioside GT1b, Trisialo, Triammonium Salt, Bovine Brain
Inhibits Con A-stimulated mitogenesis in murine T cells.
Synonim(y):
Ganglioside GT1b, Trisialo, Triammonium Salt, Bovine Brain, Neu5Acα2,3Galβ1,3GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8Neu5Acα2,3)Galβ1,4Glcβ1,1 Ceramide, 3NH₄
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
ethanol: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Działania biochem./fizjol.
Inhibits Con A-stimulated mitogenesis in murine T cells
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Momoi, T., et al. 1976. Biochim. Biophys. Acta441, 488.
Warren, L. 1959. J. Biol. Chem.234, 1971.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1