344092
Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2
The Formin FH2 Domain Inhibitor, SMIFH2, also referenced under CAS 340316-62-3, controls the biological activity of Formin FH2 Domain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonim(y):
Małocząsteczkowy inhibitordomeny Formin Homology 2, 1-(3-bromofenylo)-5-(2-furylometyleno)-2-tiokso-heksahydropirymidyn-4,6-dion, Actin Assembly Inhibitor XV
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (sum of two geometrical isomers, HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
darkdeep green
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S=C1N(C(=O)\C(=C\c3[o]ccc3)\C(=O)N1)c2cc(ccc2)Br
InChI
1S/C15H9BrN2O3S/c16-9-3-1-4-10(7-9)18-14(20)12(13(19)17-15(18)22)8-11-5-2-6-21-11/h1-8H,(H,17,19,22)/b12-8+
Klucz InChI
MVFJHEQDISFYIS-XYOKQWHBSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3