Kluczowe dokumenty
34115-M
Millipore
N-Ethylmaleimide
Sulfhydryl alkylating reagent that inhibits H+-ATPase and suppresses the short circuit current (IC₅₀ = 22 µM) in pancreatic duct cells.
Synonim(y):
NEM
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
opis
Merck USA index - 14, 3822
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 5 mg/mL
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
N1(C(=O)C=CC1=O)CC
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
Klucz InChI
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfhydryl alkylating reagent that inhibits H+-ATPase and suppresses the short circuit current (IC50 = 22 µM) in pancreatic duct cells. Inactivates NADP-dependent isocitrate dehydrogenase. Also a potent inhibitor of both Mg2+ and Ca2+/Mg2+-stimulated DNA fragmentation in rat liver nuclei. Stimulates arachidonic acid release through activation of PLA2 in endothelial cells.
Sulfhydryl alkylating reagent. Has been used for blocking sulfhydryl containing reagents which interfere with glucose oxidase assays. Inactivates NADP-dependent isocitrate dehydrogenase. Endonuclease inhibitor. Also a potent inhibitor of both Mg2+ and Ca2+/Mg2+-stimulated DNA fragmentation in rat liver nuclei.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
H+-ATPase
Target IC50: 22 µM in suppressing short circuit current
Ostrzeżenie
Toxicity: Corrosive (L)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Huang, Y.C., et al. 1995. Arch. Biochem. Biophys. 316, 485.
Neve, E.P.A., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 57.
Cain, K., et al. 1994. Biochem. Cell Biol.72, 631.
Banger, K.K., et al. 1993. Biochem. J. 290, 199.
Mattingly, J.R., Jr., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 3925.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72.9 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1