328500
ERO1 Inhibitor I, Erodoxin
The ERO1 Inhibitor I, Erodoxin controls the biological activity of ERO1.
Synonim(y):
ERO1 Inhibitor I, Erodoxin, 1-Bromo-5-methoxy-2,4-dinitrobenzene, Endoplasmic Reticulum Oxidase 1 Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL (Use only fresh DMSO)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC(C=C(C([N+]([O-])=O)=C1)OC)=C1[N+]([O-])=O
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Blais, J.D., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 20993.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2