328007
ERK Inhibitor II, FR180204
ERK Inhibitor II, FR 180204, CAS 865362-74-9, is a cell-permeable, potent, ATP-competitive inhibitor of ERK1 and ERK2 (IC₅₀ = 510 nM and 330 nM; Ki = 310 nM and 140 nM, respectively).
Synonim(y):
ERK Inhibitor II, FR180204, 5-(2-Phenyl-pyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C18H13N7/c19-17-12-10-13(20-22-18(12)23-21-17)15-14-8-4-5-9-25(14)24-16(15)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H3,19,21,22,23)
Klucz InChI
XVECMUKVOMUNLE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
ERK1 and ERK2
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3