324707
ELUGENT Detergent, 50% Solution
Non-ionic detergent composed of a mixture of alkyl glucosides.
Synonim(y):
ELUGENT Detergent, 50% Solution
Formularz
viscous liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear brown to yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Non-ionic detergent composed of a mixture of alkyl glucosides. Like n-octyl-β-D-glucopyranoside and TRITON™ X-100 Detergent, it is useful for solubilization and purification of membrane-bound proteins. Relatively low cost alternative to n-octyl-β-D-glucopyranoside and n-octyl-β-D-maltoside in large-scale solubilizations. HLB number: 13.1.
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Postać fizyczna
50% aqueous solution.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3