324690
EMPIGEN® BB Detergent, 30% Solution
Synonim(y):
n-Dodecyl-N,N-dimethylglycine
About This Item
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Formularz
solution
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
clear pale yellow
CMC
1.6 - 2.1 mM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
A zwitterionic detergent. Lauryldimethylbetaine is useful as a detergent for solubilization of membrane components and for preparation of viral agents. Also useful for the solubilization of keratins. Has a critical micellar concentration of 1.6-2.1 mM.
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Postać fizyczna
30% ±1% aqueous solution.
Uwaga dotycząca przygotowania
Can be further diluted with H₂O to the desired concentration.
Inne uwagi
Lowthert, L.A., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 370.Mukklis, F.A., et al. 1986. Vaccine4, 191.James, L.T., and Heckels, J.E. 1981. J. Immunol. Methods42, 223.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPIGEN is a registered trademark of Huntsman Corporation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3