Kluczowe dokumenty
324623
Sigma-Aldrich
Inhibitor Eg5 IV, VS-83
The Eg5 Inhibitor IV, VS-83, also referenced under CAS 909250-29-9, controls the biological activity of Eg5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
5-fluoro-3,4-dihydro-4(3ʹ-hydroksyfenylo)chinazolino-2(1H)-tion
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11FN2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1c2c(ccc1)NC(=S)NC2c3cc(ccc3)O
InChI
1S/C14H11FN2OS/c15-10-5-2-6-11-12(10)13(17-14(19)16-11)8-3-1-4-9(18)7-8/h1-7,13,18H,(H2,16,17,19)
Klucz InChI
MAEYCDNDKNPNQJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek Monastrol (nr kat. 475879) o znacznie większej sile działania i selektywności (w stosunku do 8 innych kinezyn) w hamowaniu aktywności mitotycznej kinezyny Eg5-ATPazy (IC50 = 1.17 vs. 20,73 µM odpowiednio dla VS-83 i Monastrolu) oraz w indukowaniu powstawania monoasterów (EC50 = 7,27 vs. 58,74 µM odpowiednio dla komórek BSC-1 traktowanych VS-83 i Monastrolem). Wykazano, że wykazuje ≥10-krotnie większą aktywność antyproliferacyjną niż Monastrol przeciwko komórkom glejaka U-87 MG, U-118 MG i U-373 MG.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Muller, C., et al. 2007. Cancer Chemother. Pharmacol.59, 157.
Santamaria, A., et al. 2007. Mol. Biol. Cell18, 4024.
Sarli, V., et al. 2005. ChemBioChem6, 2005.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2