Kluczowe dokumenty
324101
Sigma-Aldrich
DNP-Albumin Conjugate, Bovine
DNP-Albumin Conjugate, Bovine, is useful for production of antibodies specific for DNP and albumin. Contains >30 DNP-groups per molecule protein.
Synonim(y):
DNP-Albumina, Koniugat DNP albuminy, Koniugat albuminy bydlęcej
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Formularz
solid (Dry)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
metody
ELISA: suitable
kolor
amber
rozpuszczalność
water: 1-2 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Dinitrophenyl (DNP) conjugate is useful to produce antibodies specific for DNP and albumin. It contains >30 DNP-groups per molecule protein.
Zastosowanie
DNP-albumin conjugate, bovine has been used in passive anaphylaxis to study the biological effects of IgE receptor mimetic peptide (PepE) in vivo.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Inne uwagi
Pellom, M.I., et al. 1994. Brit. J. Pharmacol.112, 1101.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1