Kluczowe dokumenty
317641
Sigma-Aldrich
Inhibitor dipeptydylopeptydazy IV III
The Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor III, also referenced under CAS 866396-34-1, controls the biological activity of Dipeptidylpeptidase IV. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonim(y):
1-(((1-(hydroksymetylo)cyklopentylo)amino)acetylo)-2,5-cis-pirolidynokarbonyl, HCl, inhibitor DPP IV III
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N4O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
PBS: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
water: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Biodostępny doustnie związek dicyjanopiroloidynowy, który działa jako wolno wiążący się i ukierunkowany na miejsce aktywne inhibitor DPP IV (IC50 = 106 nM przy użyciu rekombinowanego ludzkiego DPP IV oraz 38, 69, 92 i 100 nM w hamowaniu aktywności DPP IV w osoczu odpowiednio szczura, człowieka, małpy i psa) z niewielką aktywnością wobec DPP II, DPP III, DPP VIII, DPP IX, FAP lub APP nawet w stężeniach tak wysokich jak 30 µM. Wykazano, że obniża aktywność DPP IV we krwi i zwiększa odpowiedź GLP-1 u psów i myszy in vivo.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Wright, S.W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 3068.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2