Kluczowe dokumenty
260921
Sigma-Aldrich
Inhibitor metylotransferazy DNA II, SGI-1027
Synonim(y):
N-(4-(2-amino-6-metylopirymidyn-4-yloamino)fenylo)-4-(chinolin-4-yloamino)-benzamid, S-1027, inhibitor MTazy DNA II
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H23N7O
Masa cząsteczkowa:
461.52
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥88% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek chinoliny, który hamuje ludzką DNMT1 (IC50 = 6 i 12,5 µM, odpowiednio, z hemimetylowanym DNA lub poli(dI-dC) jako substratem), mysią DNMT3a i 3b (IC50 = 8 i 7,5 µM, odpowiednio, z poli(dI-dC) jako substratem), a także metylazę CpG DNA M.SssI(IC50 = 13,5 i 16 µM, odpowiednio, z Poly(dI-dC) jako substratem i 75 lub 150 nM AdoMet) mykoplazmy Spiroplasma sp. szczep MQ1, przypuszczalnie konkurując z AdoMet (S-adenozylo-L-metionina, SAM) o miejsce wiązania kofaktora enzymu. Wykazano, że jest 2-, 3- i 5-krotnie bardziej skuteczny niż dekitabina (nr kat. 189825), odpowiednio, w reaktywacji p16 mRNA (2,5 µM przez 7 dni), MLH1 mRNA (2.5 µM przez 7 dni) i ekspresji białka p16 (1,0 lub 2,5 µM przez 12 dni) w hodowlach ludzkiego raka jelita grubego RKO poprzez zmniejszenie hipermetylacji wysp CpG znalezionych w regionach promotorowych TSG (genów supresorowych nowotworów) bez indukowania hipometylacji w całym genomie lub aktywacji kaspazy-3.
Przepuszczalny dla komórek związek chinoliny, który hamuje ludzką DNMT1 (IC50 = 6 i 12,5 µM, odpowiednio, z hemimetylowanym DNA lub poli(dI-dC) jako substratem), mysią DNMT3a i 3b (IC50 = 8 i 7,5 µM, odpowiednio, z poli(dI-dC) jako substratem), a także metylazę CpG DNA M.SssI(IC50 = 13,5 i 16 µM, odpowiednio, z Poly(dI-dC) jako substratem i 75 lub 150 nM AdoMet) mykoplazmy Spiroplasma sp. szczep MQ1, przypuszczalnie konkurując z AdoMet (S-adenozylo-L-metionina, SAM) o miejsce wiązania kofaktora enzymu. Wykazano, że jest 2-, 3- i 5-krotnie bardziej skuteczny niż dekitabina (nr kat. 189825), odpowiednio, w reaktywacji mRNA p16 (2,5 µM przez 7 dni), mRNA MLH1 (2,5 µM przez 7 dni) i ekspresji białka p16 (1,0 lub 2,5 µM przez 12 dni).5 µM przez 12 dni) w hodowlach ludzkiego raka jelita grubego RKO poprzez zmniejszenie hipermetylacji wysp CpG w regionach promotorowych TSG (genów supresorowych nowotworów) bez indukowania hipometylacji w całym genomie lub aktywacji kaspazy-3.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Datta, J., et al. 2009. Cancer Res.69, 4277.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3