251400
D609, Potassium Salt
Selective inhibitor of phosphatidylcholine (PC)-specific phospholipase C (Ki = 5-10 µM).
Synonim(y):
D609, Potassium Salt, Tricyclodecan-9-yl-xanthogenate, K
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
water: 25 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C11H16OS2.K/c13-11(14)12-10-5-6-4-9(10)8-3-1-2-7(6)8;/h6-10H,1-5H2,(H,13,14);
Klucz InChI
YFUFHKMDCZBHMY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
pc-specificphopholipase c
Ostrzeżenie
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Lozanski, G., et al. 1997. Biochem. J.328, 271.
Maragoudakis, M.E., et al. 1993. Kidney Int. 43, 147.
Doppler, C., et al. 1992. AIDS Res. Human Retroviruses8, 245.
Schutze, S., et al. 1992. Cell71, 765.
Sauer, G., et al. 1990. Cancer Lett.53, 97.
Muller-Decker, K. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.162, 198.
Amtmann, E., et al. 1987. Biochem. Pharmacol.36, 1545.
Sauer, G., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81, 3263.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3