2384
Creatine Phosphokinase, Rabbit Skeletal Muscle
Synonim(y):
Creatine Phosphokinase, Rabbit Skeletal Muscle, rCPK
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit skeletal muscle
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
aktywność właściwa
≥300 U/mg, 25 °C
750 U/mg, 37 °C
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
rozpuszczalność
0.1 M imidazole buffer, pH 6.6: soluble
0.5% NaHCO3, pH 9.0: soluble
obecność zanieczyszczeń
ATPase, hexokinase, myokinase <0.001%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3