234415
C5a Receptor Antagonist, W-54011
The C5a Receptor Antagonist, W-54011, also referenced under CAS 405098-33-1, controls the biological activity of C5a Receptor.
Synonim(y):
C5a Receptor Antagonist, W-54011, N-((4-Dimethylaminophenyl)methyl)-N-(4-isopropylphenyl)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-carboxamide, HCl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.N(C)(C)c1ccc(cc1)CN(c4ccc(cc4)C(C)C)C(=O)C2CCCc3c2cc(cc3)OC
InChI
1S/C30H36N2O2.ClH/c1-21(2)23-11-16-26(17-12-23)32(20-22-9-14-25(15-10-22)31(3)4)30(33)28-8-6-7-24-13-18-27(34-5)19-29(24)28;/h9-19,21,28H,6-8,20H2,1-5H3;1H
Klucz InChI
UKBJWRMNGCDKNL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
C5a Receptor
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1