Kluczowe dokumenty
234109-M
Millipore
Colcemid
Cell synchronization agent.
Synonim(y):
Demekolcyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
opis
Merck USA index - 14, 2887
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
crystalline powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
chloroform: 10 mg/mL
ethanol: soluble
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
N(C1CCc2c(c(c(c(c2)OC)OC)OC)C3=CC=C(C(=O)C=C31)OC)C
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3
Klucz InChI
NNJPGOLRFBJNIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Środek do synchronizacji komórek. Indukuje apoptozę poprzez blokowanie mitozy w komórkach HeLa S3. Depolimeryzuje mikrotubule i ogranicza ich tworzenie. Odpowiednie rozcieńczenia inaktywują mechanizm włókien wrzeciona podczas metafazy, systematycznie unieruchamiając chromosomy na płytce metafazy.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Depolimeryzuje mikrotubule i ogranicza ich tworzenie.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Toksyczny i rakotwórczy / teratogenny (G)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C) w atmosferze gazu obojętnego. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Urbani, L., et al. 1995. Exp. Cell Res. 219, 159.
Kanda, R., et al. 1994. J. Radiat. Res. 35, 41.
Sherwood, S.W., et al. 1994. Exp. Cell Res. 215, 373.
Nishiyama, I., and Fuji, T. 1992. Exp. Cell Res.198, 214.
Spoerri, P.E., and Roisen, F.J. 1992. J. Neurosci. Res.31, 494.