233630
Cryptotanshinone
Cryptotanshinone is shown to inhibit the constitutive STAT3 Tyr⁷⁰⁵ phosphorylation in DU145 prostate cancer cells independent of the IL-6/JAK/STAT3 signaling pathway.
Synonim(y):
Cryptotanshinone, AMPK Signaling Activator VIII
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
orange
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Kim, E.J., et al. 2007. Mol. Pharmacol.72, 62.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3