219671
GlyH-101
≥97% (HPLC), solid, CFTR inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Hydrazyd N-(2-naftalenylo)-((3,5-dibromo-2,4-dihydroksyfenylo)metyleno)glicyny
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
CFTR Inhibitor II, GlyH-101, CFTR Inhibitor II, GlyH-101, CAS 328541-79-3, is a cell-permeable potent, selective and reversible open-channel blocker of CFTR (Ki = 4.3 µM in CFTR-expressing FRT cells).
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 200 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1c(c(cc(c1O)\C=N\NC(=O)CNc2cc3c(cc2)cccc3)Br)O
InChI
1S/C19H15Br2N3O3/c20-15-8-13(18(26)17(21)19(15)27)9-23-24-16(25)10-22-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)7-14/h1-9,22,26-27H,10H2,(H,24,25)/b23-9+
Klucz InChI
RMBDLOATEPYBSI-NUGSKGIGSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
CFTR
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Muanprasat, C., et al. 2004. J. Gen. Physiol.124, 125.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2