Kluczowe dokumenty
207008
Sigma-Aldrich
Substrat kalcyneuryny
An excellent peptide substrate for calcineurin.
Synonim(y):
Substrat PP2B, fosfopeptyd RII, DLDVPIPGRFDRRVpSVAAE
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C92H151N28O32P
Masa cząsteczkowa:
2192.33
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
rozpuszczalność
water: 2 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Doskonały substrat peptydowy dla kalcyneuryny (fosfataza białkowa 2B, PP2B; Nr kat. Nr kat. 539568). Sekwencja pochodzi z podjednostki regulatorowej PKA typu II (RII) i jest fosforylowana na resztach Ser. Uwalnianie fosforanu można określić ilościowo kolorymetrycznie przy użyciu metody zieleni malachitowej.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Kalcyneuryna (fosfataza białkowa 2B, PP2B)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Asp-Leu-Asp-Val-Pro-Ile-Pro-Gly-Arg-Phe-Asp-Arg-Arg-Val-Ser(PO₃H₂)-Val-Ala-Ala-Glu-OH
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić w temperaturze -20°C. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Donella-Deana, A., et al. 1994. Eur. J. Biochem. 219, 109.
Enz, A., et al. 1994. Anal. Biochem. 216, 147.
Harder, K.W., et al. 1994. Biochem. J. 298, 395.
Fruman, D.A., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 3686.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1