Kluczowe dokumenty
205548
Sigma-Aldrich
Kofeina
Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant.
Synonim(y):
3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
opis
Merck USA index - 14, 1636
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
chloroform: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
[n]1(c2c(nc1)N(C(=O)N(C2=O)C)C)C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Klucz InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trimetylowana ksantyna, która działa jako silny stymulant ośrodkowego układu nerwowego. W wyższych dawkach powoduje tachykardię i zakłóca wychwyt i magazynowanie Ca2+ przez retikulum sarkoplazmatyczne w mięśniach szkieletowych. Zapobiega apoptozie i efektom cyklu komórkowego indukowanym przez kamptotecynę (nr kat. 208925) i topotekan w komórkach HL-60.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Silny stymulant ośrodkowego układu nerwowego
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Zhen, W., i Vaugha, A. T. 1995. Radiat. Res.141, 170.
Howell, L. L. 1993. Cancer Res.54, 4993.
Traganos, F., et al. 1993. Cancer Res.53, 4613.
Zahradnik, I., and Palade, P. 1993. Pflugers Arch. 424, 129.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1