203895
BTS
A potent inhibitor of Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase (IC₅₀ = ~ 5 µM) and reversibly blocks the gliding motility.
Synonim(y):
BTS, N-Benzyl- p-toluenesulphonamide, N-Benzyl-p-toluenesulphonamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 200 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
Klucz InChI
WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3