Kluczowe dokumenty
203790
Sigma-Aldrich
BCIP/NBT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.47
application:
citations:
Poziom jakości
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1