Kluczowe dokumenty
20-110
Sigma-Aldrich
Koktajl Src mangan/ATP
About This Item
Kod UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Formularz
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Zastosowanie
Do stosowania w testach kinazowych.
Kategoria badawcza
Wszystkie
Postać fizyczna
20mM MOPS, pH 7.2, 25mM β-fosforan glicerolu, 5mM EGTA, 1mM ortowanadan sodu, 1mM ditiotreitol
Przechowywanie i stabilność
1 rok w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2