200274
Ester tiobenzylowy Nα-benzyloksykarbonylo-L-lizyny, chlorowodorek
Highly sensitive substrate for trypsin-like enzymes and granule-associated serine esterase.
Synonim(y):
BLT, HCl
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S(Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)CCCCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C21H26N2O3S.ClH/c22-14-8-7-13-19(20(24)27-16-18-11-5-2-6-12-18)23-21(25)26-15-17-9-3-1-4-10-17;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
Klucz InChI
PNDSXGXPDJRQAV-FYZYNONXSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Substrate for trypsin-like enzymes and granule-associated serine esterase
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3