Kluczowe dokumenty
1.99021
Supelco
Roztwór buforowy
(boric acid, sodium hydroxide, potassium chloride) tracable to SRM from NIST and PTB pH 11.00 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 11,0 (25 °C w H2O) (kwas borowy, wodorotlenek sodu, chlorek potasu)
About This Item
Kod UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.25
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
pH
11.0 (25 °C in H2O)
gęstość
1.01 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
The boric acid/sodium hydroxide/potassium chloride buffer solution is gravimetrically prepared at a registered calibration laboratory with high-quality reagents and water. Its pH value of 11.00 at 25°C is measured using a combined glass electrode following a 5-point calibration method. The measurement is made following DIN 19268 using reference buffer solutions compliant to DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur, and USP. The buffer pH strongly depends on the temperature and therefore a constant temperature must be maintained during its use.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Zastosowanie
The buffer is used as a standard to calibrate pH measuring instruments or pH electrodes and as a control to measure the pH of other solutions.
Cechy i korzyści
  • Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
  • Traceable to secondary reference standard from NIST and primary certified reference standard from PTB
  • Ready-to-use solution available in 30 mL sachets
  • Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Product label follows the ISO Guide 31 and contains information about ordering number, article description, lot number, safety data, and expiry date
  • Packaging material subjected to comprehensive stability studies as per ISO Guide 35
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
polecane
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)