Kluczowe dokumenty
1.09408
Supelco
Roztwór buforowy
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (25°C) Certipur®
Synonim(y):
Roztwór buforowy pH 9,00 (25°C) (kwas borowy/chlorek potasu/wodorotlenek sodu)
About This Item
Kod UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.25
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
pH
9.0 (25 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
gęstość
1.00 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Roztwór buforowy kwasu borowego/chlorku potasu/wodorotlenku sodu jest przygotowywany grawimetrycznie z wysokiej jakości odczynników w wodzie o wysokiej czystości. Jest on kwalifikowany przy użyciu kombinowanej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji, zgodnie z normą DIN 19268, w odniesieniu do certyfikowanych pierwotnych wzorców odniesienia zgodnie z normą DIN 19266.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Zastosowanie
Jest stosowany w procedurach analitycznych do kalibracji, kwalifikacji i monitorowania przyrządów do pomiaru pH oraz jako kontrola do testowania innych roztworów buforowych.
Cechy i korzyści
  • Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034
  • Identyfikowalność względem wzorców SRM z NIST i głównych certyfikowanych wzorców referencyjnych z PTB
  • Gotowy do użycia roztwór dostępny w szczelnie zamkniętej butelce i innowacyjnym opakowaniu 11146 zapewniającym pozytywny wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu wytwarzania odpadów
  • Długotrwały okres przechowywania wynoszący 3 lata
  • Wraz ze szczegółowym certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego audytu
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
polecane
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)