Kluczowe dokumenty
1.94520
Supelco
Petroleum benzine
parameter 40-60 °C, EMPLURA®
Synonim(y):
Petroleum ether
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12191502
linia produktu
EMPLURA®
Parametry
40-60 °C
temp. przechowywania
20-25°C
Powiązane kategorie
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<-5.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
< -21 °C