Kluczowe dokumenty
1.94501
Supelco
Glicerol
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Synonim(y):
Glycerol, 1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
Beilstein:
635685
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
klasa czystości
anhydrous
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMPLURA®
temp. samozapłonu
698 °F
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.94501.0521: 500ML, Minimalna ilość zamówienia: 20
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup