Kluczowe dokumenty
1.94500
Supelco
Aceton
for preparative purposes, EMPLURA®, for extraction
Synonim(y):
Acetone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
Beilstein:
635680
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
klasa czystości
for extraction
for synthesis
synthesis grade
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
184 mmHg ( 20 °C)
opis
for analytical purposes
linia produktu
EMPLURA®
Formularz
liquid
granice wybuchowości
13.2 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Intensywność luminescencji acetonu zależy od składników roztworu. Absorpcja światła UV przez aceton powoduje jego fotolizę i wytwarzanie promieni.
Opakowanie
1.94500.0521: 500ML, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.94500.2521: 2.5L, Minimalna ilość zamówienia: 4
1.94500.9027: 25 L Minimalna ilość zamówienia: 1
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup