1.93672
Bromek potasu
EMPLURA®
Synonim(y):
Potassium bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BrK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Polecane produkty
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1