Key Documents
1.93647
Supelco
Iron(II) sulfate heptahydrate
EMPLURA®
Synonim(y):
Iron(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FeO4S · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1