Key Documents
1.93638
Supelco
Potassium chloride
EMPLURA®
Synonim(y):
Potassium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
EMPLURA®
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1