Key Documents
1.93400
Supelco
Sulfuric acid
~98%, EMPLURA®
Synonim(y):
Sulfuric acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352322
gęstość pary
<0.3 (25 °C, vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 146 °C)
linia produktu
EMPLURA®
Próba
~98%
Postać
liquid
stężenie
≤100%
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L)
tw
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C (-4 °F)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93400.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93400.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93400.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
1.93400.9031: 25 L , Minimum order quantity: 1
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1