Kluczowe dokumenty
1.93261
Supelco
Bezwodny siarczyn sodu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium sulfite
About This Item
Wzór liniowy:
Na2SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Opakowanie
1.93261.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93261.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1