1.93235
Sodium sulfate anhydrous
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Sodium sulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
linia produktu
EMPLURA®
mp
884 °C (lit.)
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1