1.93007
Nadtlenek wodoru 30%
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Klucz InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1