Kluczowe dokumenty
191501
Sigma-Aldrich
1-Azakenpaullone
InSolution, ≥94%, ATP-competitive inhibitor of GSK-3Beta
Synonim(y):
InSolution 1-Azakenpaullone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10BrN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Poziom jakości
Próba
≥94% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
Klucz InChI
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kenpaullon (>Cat. No. 422000), który działa jako silny i kompetycyjny względem ATP inhibitor GSK-3β (IC50 = 18 nM). Wykazuje ponad 100-krotnie większą selektywność w stosunku do Cdk1/cykliny B i Cdk5/p25 (IC50 = odpowiednio 2,0 µM i 4,2 µM). Dostępna jest również stała postać tego związku (nr kat. 191500).
Działania biochem./fizjol.
Docelowy IC50: 18 nM dla GSK-3 i beta
Główny cel
GSK-3β
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Drażniący (B)
Postać fizyczna
Roztwór 10 mM (500 µg/152 µL) 1-Azakenpaullonu (Cat. No. 191500) w DMSO.
Rekonstytucja
Po wstępnym rozmrożeniu, podziel na porcje i zamroź. Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Kunick, C., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 413.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)